Merck
245410
Sigma-Aldrich
5-Nitro-2-furanacrylic N-(5-nitro-2-furfurylidene)hydrazide
technical grade, 85%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8N4O7
Número de CAS:
Peso molecular:
320.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grado
technical grade
Ensayo
85%
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(\C=C\C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O)o1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)