Merck
244198
Sigma-Aldrich
1-(2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
Sinónimos:
TPSNI
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H24N4O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
380.46
Beilstein:
585765
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
mp
128-130 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)n2cnc(n2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C17H24N4O4S/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)16(15(8-13)12(5)6)26(24,25)20-9-18-17(19-20)21(22)23/h7-12H,1-6H3
Clave InChI
XJBNCASBZVSLGO-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Coupling reagent for oligonucleotide synthesis.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)