Merck
243744
Sigma-Aldrich
Diethyl bis(4-pivaloylbenzyl)malonate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C31H40O6
Número de CAS:
Peso molecular:
508.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
SMILES string
CCOC(=O)C(Cc1ccc(cc1)C(=O)C(C)(C)C)(Cc2ccc(cc2)C(=O)C(C)(C)C)C(=O)OCC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)