Merck
242152
Sigma-Aldrich
Tetrahydropapaveroline hydrobromide
98%
Sinónimos:
Norlaudanosoline hydrobromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H17NO4 · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
368.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
mp
277 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Br.Oc1ccc(CC2NCCc3cc(O)c(O)cc23)cc1O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)