Merck
242136
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 4-morpholinylphosphonochloridate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12ClN2O5P
Número de CAS:
Peso molecular:
306.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
mp
54-55 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(Cl)(=O)N2CCOCC2)cc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)