Merck
242004
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-vinylthiazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H7NS
Número de CAS:
Peso molecular:
125.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.568 (lit.)
bp
78-80 °C/25 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
densidad
1.093 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ncsc1C=C
InChI
1S/C6H7NS/c1-3-6-5(2)7-4-8-6/h3-4H,1H2,2H3
Clave InChI
QUAMMXIRDIIGDJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4-Methyl-5-vinylthiazole is a nitrogen and sulphur-containing heterocyclic compound, present in the species of Annona (magnoliids, Annonaceae) and Caladium bicolor (monocots, Araceae). It is extremely attractive to both male and female beetles of three species of the genus Cyclocephala[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artur Campos Dália Maia et al.
Journal of chemical ecology, 38(9), 1072-1080 (2012-08-25)
Cyclocephaline scarabs are specialised scent-driven pollinators, implicated with the reproductive success of several Neotropical plant taxa. Night-blooming flowers pollinated by these beetles are thermogenic and release intense fragrances synchronized to pollinator activity. However, data on floral scent composition within such