Merck
241598
Sigma-Aldrich
2-Methoxyphenyl isocyanate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
149.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.5414 (lit.)
bp
94.8-95.5 °C/10 mmHg (lit.)
densidad
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
cadena SMILES
COc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H7NO2/c1-11-8-5-3-2-4-7(8)9-6-10/h2-5H,1H3
Clave InChI
SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The IR and Raman spectra of 2-methoxyphenyl isocyanate was studied[1].
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Jayashree Yenagi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 91, 261-268 (2012-03-03)
IR and Raman spectral measurements in the region 3500-400/50 cm(-1) have been made for the liquid samples of 2-Methoxyphenyl isocyanate and 2-Methoxyphenyl isothiocyanate. A complete assignment of the measured bands has been proposed as aided by conformational and vibration analyses