240702
Ethyl acetoacetate
≥99%
Sinónimos:
Acetoacetic ester
About This Item
Productos recomendados
vapor density
4.48 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 28.5 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
580 °F
expl. lim.
9.5 %
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Replaced by
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
164.3 °F - closed cup
flash_point_c
73.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?