239917
Butylamine
≥99%
Sinónimos:
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
68 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
9.8 %
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?