239178
Tri-Chek™ buffer capsule set
sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Descripción general
Powder in capsules for preparing standard buffer solutions at pH 4.00, 7.00 and 10.00. There is sufficient powder in each capsule to make 100 mL of buffer solution.
Información legal
Tri-Chek is a trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Solo componentes del kit
Referencia del producto
Descripción
- Hydrion color key buffer 1 vial
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?