238775
5,7-Dimethyl-3,5,9-decatrien-2-one
technical grade, 85%
About This Item
grade
technical grade
assay
85%
refractive index
n20/D 1.5046 (lit.)
bp
79 °C/0.05 mmHg (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(CC=C)\C=C(C)\C=C\C(C)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)