Merck
235962
Sigma-Aldrich
Trichloromethanesulfonyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl3CSO2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
217.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
chunks
mp
137-140 °C (lit.)
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/CCl4O2S/c2-1(3,4)8(5,6)7
Clave InChI
ZCPSWAFANXCCOT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Trichloromethanesulfonyl chloride is an efficient free radical chlorinating agent[1]. It reacts with pent-4-enylcobaloximes in inert solvent under tugsten lamp irradiation to yield 2-(β,β,β- trichloroethyl)sulfolanes[2]. It also reacts with trimethylsilyl enol ethers of acetophenones in the presence of a ruthenium (II) phosphine complex to yield 1-aryl-3,3-dichloropropen-1-one and α-chloroacetophenones[3].
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Reactions of trichloromethanesulfonyl chloride and carbon tetrachloride with silyl enol ethers catalyzed by a ruthenium (II) phosphine complex.
Kamigata N, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 552(1), 9-43 (1998)
TRICHLOROMETHANESULFONYL CHLORIDE AS A SELECTIVE CHLORINATING AGENT1.
Huyser ES.
Journal of the American Chemical Society, 82(19), 5246-5247 (1960)
Homolytic displacement at saturated carbon. Part 9. The reactions of trichloromethanesulfonyl chloride with pent-4-enylcobaloximes and with olefins. A novel route to (trichloroethyl) sulfolanes via an SHi mechanism.
Ashcroft MR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 49(10), 1751-1761 (1984)