Merck
235563
Sigma-Aldrich
N,N′-Di-tert-butylcarbodiimide
99%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 109,00
5 G
US$ 367,00
US$ 109,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 109,00
5 G
US$ 367,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CN=C=NC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1758049
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 109,00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
idoneidad de la reacción
reaction type: Coupling Reactions
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
48-50 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)(C)N=C=NC(C)(C)C
InChI
1S/C9H18N2/c1-8(2,3)10-7-11-9(4,5)6/h1-6H3
Clave InChI
IDVWLLCLTVBSCS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Aplicación
N,N′-Di-tert-butylcarbodiimide can be used:
  • As a reagent for the guanylation of aryl amines catalyzed by lanthanum amides.[1]
  • To prepare dichloroimidazolidine-4,5-dione by reacting with oxalyl chloride, which is a key intermediate for the synthesis of N,N′-diamidocarbenes.[2]
  • To prepare the iridium complex of benzamidine named Ir(FMeppy)2(N,N′-di-tert-butyl-4-methyl-benzamidine).[3]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, characterization and photophysical properties of iridium complexes with amidinate ligands
Sahin C, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 772, 68-78 (2014)
Jonathan P Moerdyk et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 50(35), 4551-4553 (2014-03-29)
The synthesis of the first stable, five-membered N,N'-diamidocarbenes (DACs), including a differentially N-substituted derivative, was achieved via the reduction of a geminal dichloride precursor using potassium. Key differences between the reactivity of the five-membered DACs and their six-membered congeners were
Qinghai Li et al.
The Journal of organic chemistry, 72(18), 6763-6767 (2007-08-07)
It is demonstrated that the cyclopentadienyl-free simple lanthanide amides [(Me(3)Si)(2)N](3)Ln(mu-Cl)Li(THF)(3)(Ln = La, Sm, Eu, Y, Yb) and Ln[N(SiMe(3))(2)]3 (Ln = Y, Yb) are highly efficient catalysts for the guanylation of both aromatic and secondary amines with a high activity under