Merck
234877
Sigma-Aldrich
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate
98%
Sinónimos:
Iminodiacetic acid disodium salt hydrate
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 186,00
500 G
US$ 873,00
US$ 186,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 186,00
500 G
US$ 873,00
About This Item
Fórmula lineal:
C4H5NO4Na2 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
177.07 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 186,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
solid
grupo funcional
amine
cadena SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
Clave InChI
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate (Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate) has been used in the preparation of:
  • different iminodiacetic acid-agarose supports, useful for selective adsorption of large proteins[1]
  • N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (multidentante ligand)[2]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Benevides C C Pessela et al.
Journal of chromatography. A, 1055(1-2), 93-98 (2004-11-25)
A strategy to selectively adsorb large proteins on immobilized metal ion affinity chromatography supports is presented. It is based on the fact that large proteins have a large surface that permits the long distance interaction with groups placed quite far
New multidentate ligands. XVII. Chelating tendencies of N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (H3L).
Harris WR, et al.
Inorganic Chemistry, 14(5), 974-978 (1975)