234656
Fast Garnet GBC sulfate salt
purified, Dye content 75 %
Sinónimos:
2-Methyl-4-([2-methylphenyl]azo)benzenediazonium salt, 4-Amino-2′,3-dimethylazobenzene diazotated, Azoic Diazo No. 4
About This Item
composition
Dye content, 75%
λmax
360 nm
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.Cc1ccccc1N=Nc2ccc([N+]#N)c(C)c2
InChI
1S/C14H13N4.H2O4S/c1-10-5-3-4-6-14(10)18-17-12-7-8-13(16-15)11(2)9-12;1-5(2,3)4/h3-9H,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
PPTXFSQSISUDAU-UHFFFAOYSA-M
replaced by
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?