234605
2-Naphthyl acetate
98%
Sinónimos:
β-Naphthyl acetate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C10H7
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Beilstein:
1868291
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
Ensayo
98%
Extensión del etiquetado
<0.2% free naphthol
mp
67-70 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O2/c1-9(13)14-12-7-6-10-4-2-3-5-11(10)8-12/h2-8H,1H3
Clave InChI
RJNPPEUAJCEUPV-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?