233579
4-Octadecylaniline
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
345.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
97%
bp
240-245 °C/0.4 mmHg (lit.)
mp
59-63 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C24H43N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-23-19-21-24(25)22-20-23/h19-22H,2-18,25H2,1H3
Clave InChI
CCRTYBGROAGVGK-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
4-Octadecylaniline was used in the fabrication of alternate-layer Langmuir-Blodgett (LB) films and pyroelectric activity in the films was assesd.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
IR studies of pyroelectric Langmuir-Blodgett films.
Jones CA, et al.
Thin Solid Films, 155(2), 187-195 (1987)