230707
n-Butil-litio solution
2.5 M in hexanes
Sinónimos:
n-BuLi, Butil litio, Butil-litio solution, Litio-1-butanida
About This Item
Productos recomendados
form
liquid
Quality Level
concentration
2.5 M in hexanes
density
0.693 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI key
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
El producto también se utiliza en las siguientes reacciones:
- Reacciones de reordenación aniónica
- Reacciones de intercambio de metal-halógeno y de transmetalización
- Reacciones de eliminación
- Reacción de reordenación de [1,2]- y [1,4]-Wittig
- Reacción de transposición aniónica de homo-Fries
- Carbolitiación asimétrica
Packaging
Legal Information
Optional
related product
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Storage Class
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Artículos
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.