Merck
23070
Sigma-Aldrich
(1-Chloroethyl)trimethylsilane
technical, ≥90% (GC)
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 310,00
US$ 310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 310,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H13ClSi
Número de CAS:
Peso molecular:
136.70
Beilstein:
1732094
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical
Ensayo
≥90% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.422
bp
116 °C (lit.)
densidad
0.864 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
CC(Cl)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H13ClSi/c1-5(6)7(2,3)4/h5H,1-4H3
Clave InChI
UWJVDEZZIPJQRF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Treating this chlorosilane with sec-BuLi gives 1-chloro-1-trimethylsilylethyl lithium which reacts with aldehydes and ketones to form methyl ketones via an intermediate α,β-epoxysilane.; Used in an efficient synthesis of R(+)-frontalin[1][2]; The Grignard reagent is useful for many reactions[3][4][5]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
68.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
20 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P. Magnus et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 297-297 (1978)
S. Sato et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 344, 71-71 (1988)
T. Hayashi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 3772-3772 (1986)
J.A. Soderquist et al.
The Journal of Organic Chemistry, 45, 3571-3571 (1980)
F. Cooke et al.
Organometallics, 1, 893-893 (1982)