Merck
230650
Sigma-Aldrich
4-Pentylbenzoic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
192.25
Beilstein/REAXYS Number:
2044798
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
assay
99%
form
liquid crystal
SMILES string
CCCCCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C12H16O2/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(9-7-10)12(13)14/h6-9H,2-5H2,1H3,(H,13,14)
InChI key
CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)