23030
1-Chloroethyl ethyl carbonate
≥98.0% (GC)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (GC)
índice de refracción
n20/D 1.413
bp
159-161 °C (lit.)
densidad
1.136 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)OC(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO3/c1-3-8-5(7)9-4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
YVRGKFXJZCTTRB-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
65 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)