Merck
226793
Sigma-Aldrich
cis-Decahydronaphthalene-d18
98 atom % D
Sinónimos:
cis-Decalin-d18
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10D18
Número de CAS:
Peso molecular:
156.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
mol peso
156.40
índice de refracción
n20/D 1.4761 (lit.)
bp
193 °C (lit.)
densidad
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
cambio de masa
M+18
cadena SMILES
[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@@]2([2H])C1([2H])[2H]
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)