Merck
226548
Sigma-Aldrich
Silver perchlorate hydrate
99%
Sinónimos:
Perchloric acid silver hydrate, Silver perchlorate monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
AgClO4 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
207.32 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
for analytical purposes
Ensayo
99%
Formulario
crystalline
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
485 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O.[Ag+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ag.ClHO4.H2O/c;2-1(3,4)5;/h;(H,2,3,4,5);1H2/q+1;;/p-1
Clave InChI
IXFNJWPLHOWEPT-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Used to prepare silver 3,3′-dicyanodiphenylacetylene coordination networks for study of the effect of ligands on network structure toward the goal of engineering novel materials.[1]
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.