Merck
226386
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-1H-1,2,4-triazole
98%
Sinónimos:
MST
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H13N3O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
251.30
Beilstein/REAXYS Number:
618223
MDL number:
assay
98%
SMILES string
Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)n2cncn2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)