225797
3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
99%
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.544 (lit.)
bp
105-108 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.086 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1cc(C)sc1C
InChI
1S/C8H10OS/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
Clave InChI
PUSJAEJRDNPYKM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
210.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
99 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?