225444
2-Phenylbenzothiazole
97%
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
111-113 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C13H9NS/c1-2-6-10(7-3-1)13-14-11-8-4-5-9-12(11)15-13/h1-9H
Clave InChI
XBHOUXSGHYZCNH-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)