Merck
223700
Sigma-Aldrich
2,2,5,5-Tetramethyltetrahydrofuran
97%
Sinónimos:
Tetrahydro-2,2,5,5-tetramethylfuran
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O
Número de CAS:
Peso molecular:
128.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.405 (lit.)
bp
112 °C (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)CCC(C)(C)O1
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)