223212
Hidróxido de tetrametilamonio pentahydrate
97%
About This Item
Productos recomendados
vapor density
1.1 (vs air)
assay
97%
autoignition temp.
878 °F
expl. lim.
36 %
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.6H2O/c1-5(2,3)4;;;;;;/h1-4H3;6*1H2/q+1;;;;;;/p-1
InChI key
MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Replaced by
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
target_organs
Central nervous system, Liver,thymus
Storage Class
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?