Merck
222925
Sigma-Aldrich
D-Saccharic acid monopotassium salt
98%
Sinónimos:
D-Glucaric acid monopotassium salt, D-Glucosaccharic acid monopotassium salt
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C[CH(OH)]4CO2K
Número de CAS:
Peso molecular:
250.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
98%
optical activity
[α]21/D +5°, c = 1 in H2O
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].O[C@H]([C@@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)[C@H](O)C(O)=O
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)