221538
1-Pentanesulfonic acid sodium salt
98%
Sinónimos:
Sodium pentanesulfonate
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Application
Used as a surfactant in studies on drug release from the water-in-oil-in-water multiple emulsion in vitro.
Replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Los clientes también vieron
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 41, 741-741 (1993)