Merck
220825
Sigma-Aldrich
Propyl 1-(1-phenylethyl)imidazole-5-carboxylate hydrochloride
99%
Sinónimos:
Propoxate hydrochloride, R 7464
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H18N2O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
294.78
MDL number:
assay
99%
SMILES string
Cl.CCCOC(=O)c1cncn1C(C)c2ccccc2
Application
Potent fish anesthetic, about 100 times as potent as tricaine methanesulfonate (cat. no. E10521).
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)