Merck
220140
Sigma-Aldrich
(Dichloromethyl)trimethylsilane
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiCHCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
157.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.4455 (lit.)
bp
133 °C/730 mmHg (lit.)
densidad
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadena SMILES
C[Si](C)(C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
Clave InChI
XJTUNBKAWATELL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
78.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
26 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)