Merck
219118
Sigma-Aldrich
D-Asparagine monohydrate
99%
Sinónimos:
(R)-(-)-2-Aminosuccinamic acid, (R)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, (D)-Aspartic acid 4-amide
About This Item
Fórmula lineal:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
150.13
Beilstein/REAXYS Number:
1723526
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
assay
99%
optical activity
[α]20/D −27°, c = 1 in 1 M HCl
mp
275 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
NC(C[C@@H](N)C(O)=O)=O.[H]O[H]
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m1./s1
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-HSHFZTNMSA-N
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)