218731
2-(Dimethylamino)ethyl benzoate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CO2CH2CH2N(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
193.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.5077 (lit.)
bp
155-159 °C/20 mmHg (lit.)
densidad
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)CCOC(=O)c1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)