Merck
217654
Sigma-Aldrich
Potassium manganate
Sinónimos:
Cryptomelane, Dipotassium dioxido(dioxo)manganese, Potassium manganese oxide
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 217,00
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 217,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
K2MnO4
Número de CAS:
Peso molecular:
197.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 217,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: manganese
concentración
≥51.2% (with KMnO4, titration)
mp
190 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[K+].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mn.4O/q2*+1;;;;2*-1
Clave InChI
XKYFHUXZPRFUTH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A selective oxidizing agent.[1]
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Aldrichimica Acta, 14, 40-40 (1981)
Yu Jiang et al.
Materials (Basel, Switzerland), 11(9) (2018-09-12)
A highly sensitive and selective Raman sensor has been developed by combining molecularly imprinted cavities, silver nanoparticles, and graphene oxide into a hybrid organic-inorganic film. The molecular imprinted nanocomposite material is an advanced platform that exhibits Graphene-mediated Surface-Enhanced Raman Scattering.
Carlos A Guerrero-Fajardo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(8) (2020-08-06)
In this work, the textural parameters of graphene oxide (GO) and graphite (Gr) samples were determined. The non-local density functional theory (NLDFT) and quenched solid density functional theory (QSDFT) kernels were used to evaluate the pore size distribution (PSD) by
Carlos A Guerrero-Fajardo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(6) (2020-05-31)
A thermodynamic and kinetic study of the adsorption process of Zn (II) and Pb (II) ions from aqueous solution on the surface of graphene oxide (GO) to establish the mechanisms of adsorbate-adsorbent interaction on this surface. The effect of pH