Merck
217352
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H3(NO2)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
215.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
43-45 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6ClNO4/c1-14-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
JWOSXVMUUBWGOL-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate undergoes fluorodenitration in the presence of tetramethylammonium fluoride to yield methyl 4-chloro-2- fluorobenzoate[1].
Aplicación
Methyl 4-chloro-2-nitrobenzoate was used in the synthesis of methyl 3-hydroxybenzo[b]thiophene-2-carboxylate esters[2].
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Fluorodenitrations using tetramethylammonium fluoride.
Boechat N and Clark JH.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 11, 921-922 (1993)
Synthesis of Methyl 3-Hydroxybenzo [b] thiophene-2-carboxylate esters by nitro displacement.
Beck JR.
The Journal of Organic Chemistry, 38(23), 4086-4087 (1973)