Merck
217190
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) nitrate hexahydrate
crystals and lumps, 99.999% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
10 G
US$ 266,00
US$ 266,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
US$ 266,00
About This Item
Fórmula lineal:
Gd(NO3)3 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
451.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 266,00
Fecha estimada de envío29 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Ensayo
99.999% trace metals basis
Formulario
crystals and lumps
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: gadolinium
impurezas
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
91 °C (lit.)
densidad
2.406 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
[Gd+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Gd.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
Clave InChI
XWFVFZQEDMDSET-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.