Merck
217077
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one
≥98%
Sinónimos:
Tioxolone
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 162,00
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 162,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H4O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
168.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
mp
158-160 °C (lit.)
solubilidad
95% ethanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
isopropanol: soluble
propylene glycol: soluble
toluene: soluble
water: insoluble
cadena SMILES
Oc1ccc2SC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4O3S/c8-4-1-2-6-5(3-4)10-7(9)11-6/h1-3,8H
Clave InChI
SLYPOVJCSQHITR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Antimicrobial and cytostatic properties of 6-hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one has been investigated[1]. Supramolecular structure of 6-hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one has been studied[2].
Aplicación
6-Hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one was used in the synthesis of heterocycle-phosphor esters having potential antimicrobial activity[3].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Facile regioselective synthesis and antimicrobial activity of heterocycle-phosphor esters.
Abdou WM, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 145(4), 675-682 (2014)
Keith Miller et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 65(12), 2566-2573 (2010-09-24)
We sought to identify and characterize new inhibitors of MurA and MurZ, which are enzymes involved in the early stages of bacterial peptidoglycan synthesis. A library of ∼650 000 compounds was screened for inhibitors of Escherichia coli MurA in an endpoint
Contact dermatitis to thioxolone.
H Näher et al.
Contact dermatitis, 17(4), 250-251 (1987-10-01)
[Antimicrobial and cytostatic properties of 6-hydroxy-1,3-benzoxathiol-2-one (01 1)].
H Goeth et al.
Arzneimittel-Forschung, 19(8), 1298-1304 (1969-08-01)
Contact dermatitis to thioxolone.
J G Camarasa
Contact dermatitis, 7(4), 213-214 (1981-07-01)