Merck
21625
Sigma-Aldrich
DL-β-Homoleucine
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
(±)-3-Amino-5-methylcaproic acid, (±)-3-Amino-5-methylhexanoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 303,00
US$ 303,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 303,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
145.20
Beilstein:
4739227
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 303,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0% (NT)
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
222-228 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)CC(N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2/c1-5(2)3-6(8)4-7(9)10/h5-6H,3-4,8H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
MLYMSIKVLAPCAK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)