216119
Diethyl 3,3′-(phenethylimino)dipropionate
technical grade, 90%
About This Item
grade
technical grade
assay
90%
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
bp
190-193 °C/2 mmHg (lit.)
density
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)CCN(CCC(=O)OCC)CCc1ccccc1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)