Merck
216038
Sigma-Aldrich
Ammonium chromate
98%
Sinónimos:
Chromic acid ammonium salt
About This Item
Fórmula lineal:
(NH4)2CrO4
Número de CAS:
Peso molecular:
152.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
98%
Formulario
needles
densidad
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
N.N.O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
Clave InChI
FEIXNIOTSKFSAZ-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Reagent for the preparation of a solid heterogeneous oxidizing agent for liquid phase oxidation of alcohols.
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Nakamura, H.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 68, 997-997 (1995)