214760
BDCS Silylation Reagent
About This Item
density
0.959 g/mL at 25 °C
SMILES string
c1c[nH]cn1.CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Journal of the American Chemical Society, 94, 6190-6190 (1972)