Merck
214566
Sigma-Aldrich
Acid Green 25
Dye content ≥60 %
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 204,00
US$ 204,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 204,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C28H20N2Na2O8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
622.58
Número de índice de color:
61570
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 204,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Dye content, ≥60%
mp
235-238 °C (lit.)
λmáx.
608 nm
642 nm (2nd)
ε (coeficiente de extinción)
≥10000 at 604-612 nm
≥10200 at 640-646 nm
≥20000 at 281-287 nm
≥22700 at 251-257 nm
≥6400 at 407-413 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc(Nc3ccc(C)cc3S([O-])(=O)=O)c4C(=O)c5ccccc5C(=O)c24)c(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C28H22N2O8S2.2Na/c1-15-7-9-19(23(13-15)39(33,34)35)29-21-11-12-22(30-20-10-8-16(2)14-24(20)40(36,37)38)26-25(21)27(31)17-5-3-4-6-18(17)28(26)32;;/h3-14,29-30H,1-2H3,(H,33,34,35)(H,36,37,38);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
FPAYXBWMYIMERV-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Acid green 25 is an anthraquinone, acid dye.
Aplicación
Acid green 25 is commonly used in the textile industry to dye polyamide, wool, silk, and acrylic fibres.
Pictogramas
Environment
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
W Hiebl et al.
Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde, 222(4), 309-311 (2005-04-22)
The azo dye trypan blue and the cyanine dye indocyanine green have been used in ophthalmology since the 1980 s to dye the anterior capsule in cataract operations and to stain epiretinal membranes in order to remove the membrana limitans
Xin-Hui Xu et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 17(3), 2784-2795 (2012-03-08)
A new sorbent material, barium sulfate-Direct Blending Yellow D-3RNL hybrid (BSD), was synthesized and characterized by various methods. Both the anionic dyes, Reactive Brilliant Red X-3B and Weak Acid Green GS were hardly adsorbed by the BSD material, while the