Merck
214523
Sigma-Aldrich
Acid Red 8
Dye content 40 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14N2Na2O7S2
Número de CAS:
Peso molecular:
480.42
Número de índice de color:
14900
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
composición
Dye content, 40%
λmáx.
508 nm
532 nm (2nd)
cadena SMILES
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c3ccc(cc3cc2S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)