Merck
211753
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-nitrobenzophenone
98%
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H3(NO2)C(O)C6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
242.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
140-143 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)C(=O)c2ccccc2
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)