Merck
210641
Sigma-Aldrich
Acid Red 37
Dye content 65 %
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17N4NaO8S2
Número de CAS:
Peso molecular:
504.47
Colour Index Number:
17045
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
composition
Dye content, 65%
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)