Merck
210153
Sigma-Aldrich
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
97%
Sinónimos:
cycl-Isopropylidene methylmalonate, Methyl Meldrum’s acid, Methylmalonic acid cyclic isopropylidene ester
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 348,00
US$ 348,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 348,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
158.15
Beilstein:
124044
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 348,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
111-114 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketal
cadena SMILES
CC1C(=O)OC(C)(C)OC1=O
InChI
1S/C7H10O4/c1-4-5(8)10-7(2,3)11-6(4)9/h4H,1-3H3
Clave InChI
KJMCAXYHYPDRAV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
X-ray irradiated single crystals of 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione have been investigated by electron spin resonance (ESR), electron nuclear double resonance (ENDOR) and electron-electron double resonance (ELDOR) spectra[1].
Aplicación
2,2,5-Trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione was used for trapping the adduct formed during the reaction between alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates[2].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
An ESR, ENDOR, and ELDOR study of tunneling rotation of a hindered methyl group in x-irradiated 2, 2, 5-trimethyl-1, 3-dioxane-4, 6-dione crystals.
Geoffroy M, et al.
J. Chem. Phys. , 70(9), 4238-4242 (2008)
Issa Yavari et al.
Molecular diversity, 10(2), 247-250 (2006-06-14)
The adduct produced in the reaction between alkyl isocyanides and dialkyl acetylenedicarboxylates was trapped by 2,2,5-trimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (methyl Meldrum's acid), to afford highly functionalized ketenimines in good yields.