Merck
209724
Glycolaldehyde diethyl acetal
98%
Sinónimos:
2,2-Diethoxyethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14O3
Número de CAS:
Peso molecular:
134.17
Número MDL:
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
cadena SMILES
CCOC(CO)OCC
InChI
1S/C6H14O3/c1-3-8-6(5-7)9-4-2/h6-7H,3-5H2,1-2H3
Clave InChI
IKKUKDZKIIIKJK-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)