Merck
209627
Sigma-Aldrich
Bordeaux R
Dye content 65 %
Sinónimos:
Acid Red 17
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H15N2NaO7S2
Número de CAS:
Peso molecular:
482.46
Colour Index Number:
16180
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
composition
Dye content, 65%
λmax
518 nm
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2cccc3ccccc23)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)