Merck
209473
Sigma-Aldrich
4-Hexanoylresorcinol
96%
Sinónimos:
2′,4′-Dihydroxyhexanophenone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4COC6H3(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
208.25
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
96%
bp
217 °C/14 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCC(=O)c1ccc(O)cc1O